Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Wellmax, Reaction XXT
Lieferant: ELTEN
769701/36 769701/37 769701/38 769701/39 769701/40 769701/41 769701/42 769701/43 769701/44 769701/45 769701/46 769701/47 769701/48
ELTN769701/36EA 97.9 EUR
ELTN769701/36 ELTN769701/37 ELTN769701/38 ELTN769701/39 ELTN769701/40 ELTN769701/41 ELTN769701/42 ELTN769701/43 ELTN769701/44 ELTN769701/45 ELTN769701/46 ELTN769701/47 ELTN769701/48
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Wellmax, Reaction XXT
Schuhe und Stiefel
Metallfreie ESD-Sicherheitsstiefel aus gewachstem Rindleder, mit geschlossener, gepolsterter Lasche und Zweischichten- PU/PU-Laufsohle (Wellmaxx Trainers).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle (ESD Pro), schwarz
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Dämpfender Sohlenkern aus Infinergy® von BASF: Extrem gutes Rückstellvermögen nach Druckausübung („Rebound Effect“), die Energie wird an den Träger zurückgegeben
  • Abriebfester Spitzenschutz
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.