Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Maddox
Lieferant: ELTEN
769561/46 769561/40 769561/43 769561/44 769561/45 769561/47 769561/48 769561/41 769561/42
ELTN769561/46EA 93.9 EUR
ELTN769561/46 ELTN769561/40 ELTN769561/43 ELTN769561/44 ELTN769561/45 ELTN769561/47 ELTN769561/48 ELTN769561/41 ELTN769561/42
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Maddox
Schuhe und Stiefel
Lederfreie ESD-Sicherheitsstiefel mit Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, geschlossener, gepolsterter Lasche und einer Zweischichten-TPU/PU-Laufsohle (Maxximo).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle (Sportive ESD)
  • Dämpfender Sohlenkern aus Infinergy® von BASF: Extrem gutes Rückstellvermögen nach Druckausübung („Rebound Effect“), die Energie wird an den Träger zurückgegeben
  • PU-Spitzenschutz
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/rot
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); EN ISO 20345; S3, SRC.