Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Wellmax, Miles
Lieferant: ELTEN
769451/40 769451/41 769451/44 769451/45 769451/46 769451/42 769451/43 769451/47 769451/48
ELTN769451/40EA 113.9 EUR
ELTN769451/40 ELTN769451/41 ELTN769451/44 ELTN769451/45 ELTN769451/46 ELTN769451/42 ELTN769451/43 ELTN769451/47 ELTN769451/48
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Wellmax, Miles
Schuhe und Stiefel
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel mit Obermaterial aus Rindleder und hydrophobiertem Nubukleder, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche und Zweischichten-TPU/PU-Laufsohle WELLMAXX.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Dämpfender Sohlenkern aus Infinergy® von BASF: Extrem gutes Rückstellvermögen nach Druckausübung („Rebound Effect“), die Energie wird an den Träger zurückgegeben
  • PU-Spitzenschutz
  • Durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/rot
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC