Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Sander
Lieferant: ELTEN
76872/35 76872/36 76872/37 76872/38 76872/41 76872/42 76872/43 76872/44 76872/45 76872/46 76872/47 76872/48 76872/39 76872/40
ELTN76872/35EA 84.9 EUR
ELTN76872/35 ELTN76872/36 ELTN76872/37 ELTN76872/38 ELTN76872/41 ELTN76872/42 ELTN76872/43 ELTN76872/44 ELTN76872/45 ELTN76872/46 ELTN76872/47 ELTN76872/48 ELTN76872/39 ELTN76872/40
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Sander
Schuhe und Stiefel
100% metall- und lederfreie, leichte ESD-Sicherheitsstiefel mit Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem CORDURA®-Textilmaterial (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend), einer gepolsterten Lasche und rutschhemmender Zweischichten-TPU/PU-Laufsohle (Trainers).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Vlies-Einlegesohle (ESD Pro), schwarz
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist.
Farbe: Schwarz/rot
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC