Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Biomex Dynamics, Till Boa
Lieferant: ELTEN
176651/36 76651/37 76651/38 76651/39 76651/40 76651/41 76651/42 76651/43 76651/44 76651/45 76651/46 76651/47 76651/48 276651/49
ELTN176651/36EA 113.9 EUR
ELTN176651/36 ELTN76651/37 ELTN76651/38 ELTN76651/39 ELTN76651/40 ELTN76651/41 ELTN76651/42 ELTN76651/43 ELTN76651/44 ELTN76651/45 ELTN76651/46 ELTN76651/47 ELTN76651/48 ELTN276651/49
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Biomex Dynamics, Till Boa
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsstiefel aus wasserfestem Rindleder-Obermaterial, mit einer geschlossenen, gepolsterten Lasche und einer extrem flexiblen, ergonomischen Dual-Density TPU/PU-Sohle (Biomex Dynamics) für eine s-förmige Abroll-Linie.
  • Ganzflächige Vlies-Einlegesohle (ESD Pro), schwarz
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Knöchelstütze für verbesserte Stabilität
  • BOA®-Verschlusssystem für einhändiges Öffnen und Schließen ohne Schnürsenkel oder Schnallen
  • TPU-Überkappe
  • Durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, HI, HRO.