Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Biomex Dynamics, Tommaso Green
Lieferant: ELTEN
765501/40 765501/41 765501/42 765501/43 765501/44 765501/45 765501/46 765501/47 765501/48
ELTN765501/40EA 117.9 EUR
ELTN765501/40 ELTN765501/41 ELTN765501/42 ELTN765501/43 ELTN765501/44 ELTN765501/45 ELTN765501/46 ELTN765501/47 ELTN765501/48
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Biomex Dynamics, Tommaso Green
Schuhe und Stiefel
Metall- und lederfreie, leichte ESD-Sicherheitsstiefel aus perforierter Mikrofaser, Reflexmaterial und hautfreundlichem Textilfutter, mit einer geschlossenen, gepolsterten Lasche, Kragenpolsterung und einer extrem flexiblen, ergonomischen Dual-Density TPU/PU-Sohle (Biomex Dynamics) für eine s-förmige Abroll-Linie.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Anatomisch geformte Einlegesohle unterstützt die natürliche Abrollbewegung des Fußes
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige ESD-Einlegesohle
  • Biomex Protection® Manschette stabilisiert das Sprunggelenk
  • Abriebfester Spitzenschutz
  • Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial (200 J)
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport oder Montage sowie in Fällen, in denen die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/grün
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC.