Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, L10, Sensation
Lieferant: ELTEN
76106/37 76106/38 76106/39 76106/40 76106/41 76106/42 76106/43 76106/44 76106/45 76106/46 76106/47 76106/48
ELTN76106/37EA 84.9 EUR
ELTN76106/37 ELTN76106/38 ELTN76106/39 ELTN76106/40 ELTN76106/41 ELTN76106/42 ELTN76106/43 ELTN76106/44 ELTN76106/45 ELTN76106/46 ELTN76106/47 ELTN76106/48
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, L10, Sensation
Schuhe und Stiefel
Legere, umweltschonend hergestellte ESD-Sicherheitsschuhe im Vintage-Design aus hydrophobiertem Textilmaterial in "Denim Look"-Jeans-Optik und hydrophobiertem Nubukleder, mit gepolsterter Lasche und einer Niedrigprofil-Zweischichten-TPU/PU-Sohle (L10).
  • Atmungsaktives Bioactive-Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist.
Farbe: Schwarz/grau.
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC.