ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, Nova, Impulse Lady Aqua Easy
Lieferant: ELTEN
74801/35 74801/36 74801/37 74801/38 74801/39 74801/40 74801/41 74801/42
ELTN74801/35EA 84.9 EUR
ELTN74801/35 ELTN74801/36 ELTN74801/37 ELTN74801/38 ELTN74801/39 ELTN74801/40 ELTN74801/41 ELTN74801/42
ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, Nova, Impulse Lady Aqua Easy
Schuhe und Stiefel
Metall- und lederfreie, leichte ESD-Sicherheitssandalen mit Obermaterial aus perforierter Mikrofaser und Reflexmaterial, hautfreundlichem Textilinnenfutter, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche, Kragenpolsterung und einer Zweischichten-PU/PU-Sohle (Nova).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport oder Montage sowie in Fällen, in denen die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht. Auf die Ergonomie weiblicher Füße zugeschnitten.
Farbe: Schwarz/türkis
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC