Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Nova, Maja
Lieferant: ELTEN
74791/37 74791/38 74791/35 74791/36 74791/39 74791/40 74791/41 74791/42
ELTN74791/37EA 82.9 EUR
ELTN74791/37 ELTN74791/38 ELTN74791/35 ELTN74791/36 ELTN74791/39 ELTN74791/40 ELTN74791/41 ELTN74791/42
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Nova, Maja
Schuhe und Stiefel
Lederfreie, leichte ESD-Sicherheitsstiefel mit Mikrofaser-/Textil-Obermaterial, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und rutschhemmender Zweischichten-PU/PU-Sohle NOVA.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC