ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Nova, Maja S3
Lieferant: ELTEN
74781/35 74781/36 74781/37 74781/38 74781/39 74781/40 74781/41 74781/42
ELTN74781/35EA 80.9 EUR
ELTN74781/35 ELTN74781/36 ELTN74781/37 ELTN74781/38 ELTN74781/39 ELTN74781/40 ELTN74781/41 ELTN74781/42
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Nova, Maja S3
Schuhe und Stiefel
Lederfreie, leichte ESD-Sicherheitsschuhe mit Mikrofaser-/Textil-Obermaterial, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und rutschhemmender Zweischichten-PU/PU-Sohle NOVA.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.