ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Wellmax, Lakers XXT
Lieferant: ELTEN
729711/36 729711/37 729711/38 729711/39 729711/40 729711/41 729711/42 729711/43 729711/44 729711/45 729711/46 729711/47 729711/48 729711/35 729711/49
ELTN729711/36EA 92.9 EUR
ELTN729711/36 ELTN729711/37 ELTN729711/38 ELTN729711/39 ELTN729711/40 ELTN729711/41 ELTN729711/42 ELTN729711/43 ELTN729711/44 ELTN729711/45 ELTN729711/46 ELTN729711/47 ELTN729711/48 ELTN729711/35 ELTN729711/49
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Wellmax, Lakers XXT
Schuhe und Stiefel
Metall- und lederfreie ESD-Sicherheitsschuhe mit Mikrofaser-Obermaterial und Mesh-Einsätzen, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche und Zweischichten-PU/PU-Laufsohle (Wellmaxx Trainers).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Dämpfender Sohlenkern aus Infinergy® von BASF: Extrem gutes Rückstellvermögen nach Druckausübung („Rebound Effect“), die Energie wird an den Träger zurückgegeben
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport oder Montage sowie in Fällen, in denen die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC