ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Wellmax, Reaction XXT
Lieferant: ELTEN
729701/36 729701/37 729701/38 729701/39 729701/40 729701/41 729701/42 729701/43 729701/44 729701/45 729701/46 729701/47 729701/48
ELTN729701/36EA 94.9 EUR
ELTN729701/36 ELTN729701/37 ELTN729701/38 ELTN729701/39 ELTN729701/40 ELTN729701/41 ELTN729701/42 ELTN729701/43 ELTN729701/44 ELTN729701/45 ELTN729701/46 ELTN729701/47 ELTN729701/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Wellmax, Reaction XXT
Schuhe und Stiefel
Metallfreie ESD-Sicherheitsschuhe aus gewachstem Rindleder, mit geschlossener, gepolsterter Lasche und Zweischichten-PU/PU-Laufsohle (Wellmaxx Trainers).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Dämpfender Sohlenkern aus Infinergy® von BASF: Extrem gutes Rückstellvermögen nach Druckausübung („Rebound Effect“), die Energie wird an den Träger zurückgegeben
  • Abriebfester Spitzenschutz
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC