ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Journey S1P
Lieferant: ELTEN
729621/40 729621/41 729621/42 729621/43 729621/44 729621/45 729621/46 729621/47 729621/48
ELTN729621/40EA 85.9 EUR
ELTN729621/40 ELTN729621/41 ELTN729621/42 ELTN729621/43 ELTN729621/44 ELTN729621/45 ELTN729621/46 ELTN729621/47 ELTN729621/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Journey S1P
Schuhe und Stiefel
Sportliche ESD-Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus Veloursleder, Meshmaterial und Mikrofaser, hautfreundlichem Textilfutter, gepolsterter Lasche und Zweischichten-Gummi/PU-Sohle (E-Track).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle (Sportive ESD)
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport oder Montage sowie in Fällen, in denen die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/blau oder Blau/rot.
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC.