ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Maddox S3
Lieferant: ELTEN
729561/35 729561/36 729561/37 729561/38 729561/39 729561/40 729561/41 729561/42 729561/43 729561/44 729561/45 729561/46 729561/47 729561/48
ELTN729561/35EA 89.9 EUR
ELTN729561/35 ELTN729561/36 ELTN729561/37 ELTN729561/38 ELTN729561/39 ELTN729561/40 ELTN729561/41 ELTN729561/42 ELTN729561/43 ELTN729561/44 ELTN729561/45 ELTN729561/46 ELTN729561/47 ELTN729561/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Maddox S3
Schuhe und Stiefel
Lederfreie ESD-Sicherheitsschuhe aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit geschlossener, gepolsterter Lasche und Zweischichten-TPU/PU-Sohle (Maximmo).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD
  • Dämpfender Sohlenkern aus Infinergy® von BASF: Extrem gutes Rückstellvermögen nach Druckausübung („Rebound Effect“), die Energie wird an den Träger zurückgegeben
  • PU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/rot
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); EN ISO 20345; S3, SRC