ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Maddox S1P
Lieferant: ELTEN
729571/36 729571/37 729571/38 729571/39 729571/40 729571/41 729571/42 729571/43 729571/44 729571/45 729571/46 729571/47 729571/48 729571/35 729551/40 729551/41 729551/42 729551/43 729551/44 729551/45 729551/46 729551/47 729551/48
ELTN729571/36EA 89.9 EUR
ELTN729571/36 ELTN729571/37 ELTN729571/38 ELTN729571/39 ELTN729571/40 ELTN729571/41 ELTN729571/42 ELTN729571/43 ELTN729571/44 ELTN729571/45 ELTN729571/46 ELTN729571/47 ELTN729571/48 ELTN729571/35 ELTN729551/40 ELTN729551/41 ELTN729551/42 ELTN729551/43 ELTN729551/44 ELTN729551/45 ELTN729551/46 ELTN729551/47 ELTN729551/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Maddox S1P
Schuhe und Stiefel
Lederfreie ESD-Sicherheitsschuhe aus Mikrofaser/Textilmaterial, mit geschlossener, gepolsterter Lasche und Zweischichten-TPU/PU-Sohle (Maximmo).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD
  • Dämpfender Sohlenkern aus Infinergy® von BASF: Extrem gutes Rückstellvermögen nach Druckausübung („Rebound Effect“), die Energie wird an den Träger zurückgegeben
  • PU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Grau/blau oder Blau.
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); EN ISO 20345; S1P, SRC.