ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Malvin Blue
Lieferant: ELTEN
729541/40 729541/41 729541/42 729541/43 729541/44 729541/45 729541/46 729541/47 729541/48
ELTN729541/40EA 100.9 EUR
ELTN729541/40 ELTN729541/41 ELTN729541/42 ELTN729541/43 ELTN729541/44 ELTN729541/45 ELTN729541/46 ELTN729541/47 ELTN729541/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Malvin Blue
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuhe aus hydrophobiertem Nubukleder mit Mesh-Einsätzen, geschlossener, gepolsterter Lasche und Zweischichten-TPU/PU-Sohle (Maxximo).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Dämpfender Sohlenkern aus Infinergy® von BASF: Extrem gutes Rückstellvermögen nach Druckausübung („Rebound Effect“), die Energie wird an den Träger zurückgegeben
  • Abriebfeste Überkappe zum Schutz des Obermaterials
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/blau
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); EN ISO 20345; S3, SRC.