ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Safeguard, Senex Al
Lieferant: ELTEN
728551/38 728551/39 728551/40 728551/41 728551/42 728551/43 728551/44 728551/45 728551/46 728551/47 728551/48
ELTN728551/38EA 88.9 EUR
ELTN728551/38 ELTN728551/39 ELTN728551/40 ELTN728551/41 ELTN728551/42 ELTN728551/43 ELTN728551/44 ELTN728551/45 ELTN728551/46 ELTN728551/47 ELTN728551/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Safeguard, Senex Al
Schuhe und Stiefel
Lederfreie, sportliche und leichte ESD-Sicherheitsschuhe aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem CORDURA®-Textilmaterial (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend), mit gepolsterter Lasche und rutschhemmender, grobstolliger Zweischichten-PU/PU-Sohle Safeguard.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Semi-orthopädische ESD-Einlegesohle
  • TPU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Aluminium (200 J)
  • Extraweite Passform
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/rot
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.