ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Senex
Lieferant: ELTEN
1728321/35 1728321/36 1728321/37 728321/38 728321/39 728321/40 728321/41 728321/42 728321/43 728321/44 728321/45 728321/46 728321/47
ELTN1728321/35EA 87.9 EUR
ELTN1728321/35 ELTN1728321/36 ELTN1728321/37 ELTN728321/38 ELTN728321/39 ELTN728321/40 ELTN728321/41 ELTN728321/42 ELTN728321/43 ELTN728321/44 ELTN728321/45 ELTN728321/46 ELTN728321/47
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Senex
Schuhe und Stiefel
Metall- und lederfreie, sportliche und leichte ESD-Sicherheitsschuhe aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem CORDURA®-Textilmaterial (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend), mit gepolsterter Lasche und rutschhemmender Zweischichten-TPU/PU-Sohle (Trainers).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle (ESD Pro), schwarz
  • TPU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC