ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Lakers Black
Lieferant: ELTEN
724451/40 724451/43 724451/48 724451/49 724451/41 724451/42 724451/37 724451/38 724451/39 724451/44 724451/45 724451/46 724451/47
ELTN724451/40EA 84.9 EUR
ELTN724451/40 ELTN724451/43 ELTN724451/48 ELTN724451/49 ELTN724451/41 ELTN724451/42 ELTN724451/37 ELTN724451/38 ELTN724451/39 ELTN724451/44 ELTN724451/45 ELTN724451/46 ELTN724451/47
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Lakers Black
Schuhe und Stiefel
Metall- und lederfreie ESD-Sicherheitsschuhe aus Mikrofaser-Obermaterial mit Mesh-Einsätzen, geschlossener, gepolsterter Lasche und Zweischichten-PU/PU-Sohle FUN.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport oder Montage sowie in Fällen, in denen die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC