ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, Biomex Dynamics, Impulse Green Easy
Lieferant: ELTEN
712551/46 712551/47 712551/40 712551/41 712551/36 712551/37 712551/42 712551/43 712551/44 712551/45 712551/38 712551/39
ELTN712551/46EA 90.9 EUR
ELTN712551/46 ELTN712551/47 ELTN712551/40 ELTN712551/41 ELTN712551/36 ELTN712551/37 ELTN712551/42 ELTN712551/43 ELTN712551/44 ELTN712551/45 ELTN712551/38 ELTN712551/39
ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, Biomex Dynamics, Impulse Green Easy
Schuhe und Stiefel
Metall- und lederfreie, leichte ESD-Sicherheitssandalen mit Obermaterial aus perforierter Mikrofaser und Reflexmaterial, hautfreundlichem Textilinnenfutter, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche, Kragenpolsterung und einer extrem flexiblen, ergonomischen Zweischichten-TPU/PU-Sohle für eine s-förmige Abroll-Linie (Biomex Dynamics).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige ESD-Einlegesohle
  • Semi-orthopädische, anatomisch geformte Einlegesohle unterstützt die natürliche Abrollbewegung des Fußes
  • Abriebfester Spitzenschutz
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport oder Montage sowie in Fällen, in denen die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/grün
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC.