ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, Sid
Lieferant: ELTEN
72131/38 72131/39 72131/40 72131/41 72131/42 72131/43 72131/44 72131/45 72131/46 72131/47
ELTN72131/38EA 81.9 EUR
ELTN72131/38 ELTN72131/39 ELTN72131/40 ELTN72131/41 ELTN72131/42 ELTN72131/43 ELTN72131/44 ELTN72131/45 ELTN72131/46 ELTN72131/47
ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, Sid
Schuhe und Stiefel
100% metall- und lederfreier, sportlicher und leichter ESD-Sicherheitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem CORDURA®-Textilmaterial (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend), mit gepolsterter Lasche und rutschhemmender Zweischichten-TPU/PU-Sohle Trainers.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Vlies-Einlegesohle ESD PRO black
  • TPU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC