ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Safety-Grip, Till
Lieferant: ELTEN
1721191/36 1721191/37 1721191/38 721191/39 721191/40 721191/41 721191/42 721191/43 721191/44 721191/45 721191/46 721191/47 721191/48 721191/36 721191/37 721191/38
ELTN1721191/36EA 86.9 EUR
ELTN1721191/36 ELTN1721191/37 ELTN1721191/38 ELTN721191/39 ELTN721191/40 ELTN721191/41 ELTN721191/42 ELTN721191/43 ELTN721191/44 ELTN721191/45 ELTN721191/46 ELTN721191/47 ELTN721191/48 ELTN721191/36 ELTN721191/37 ELTN721191/38
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Safety-Grip, Till
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus wasserabweisendem Rindleder, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche und einer rutschhemmenden Zweischichten-Gummi/PU-Laufsohle (Safety-Grip) (3,5 mm) mit hervorragender Rutschhemmung und selbstreinigenden Eigenschaften.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • TPU-Spitzenschutz
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, HI, HRO