ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Safety-Grip, White Loop
Lieferant: ELTEN
72016/39 72016/40 72016/41 72016/42 72016/43 72016/44 72016/45 72016/46 72016/47 72016/48 72016/49 72016/50
114-8525EA 72.9 EUR
114-8525 114-8526 114-8527 114-8528 114-8529 114-8530 114-8531 114-8532 114-8533 114-8534 114-8535 114-8536
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Safety-Grip, White Loop
Schuhe und Stiefel
Lederfreier ESD-Sicherheitsschuh aus hydrophobierter Microfaser, mit einer gepolsterten Lasche und einer MONO-PU-Sohle mit SAFETY-GRIP.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, grau
  • Weiche Fleece-ESD-Einlegesohle
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Knöchelstütze für verbesserte Stabilität
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen Feuchtigkeit zu erwarten ist.
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC