ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, Scott XXT
Lieferant: ELTEN
719731/36 719731/37 719731/38 719731/39 719731/40 719731/41 719731/42 719731/43 719731/44 719731/45 719731/46 719731/47 719731/48
114-9059EA 95.9 EUR
114-9059 114-9060 114-9061 114-9062 114-9063 114-9064 114-9065 114-9066 114-9067 114-9068 114-9069 114-9070 114-9071
ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, Scott XXT
Schuhe und Stiefel
100% metall- und lederfreie, leichte ESD-Sicherheitssandalen mit Obermaterial aus Mikrofaser und Textilmaterial, Reflexmaterial, gepolsterter Lasche und rutschhemmender Zweischichten-TPU/PU-Sohle SPORTICS.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Nichtmetallischer Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
  • Sehr weite Passform
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport oder Montage sowie in Bereichen, in denen die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC