ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Biomex Dynamics, Impulse Green
Lieferant: ELTEN
722551/36 722551/37 722551/38 722551/39 722551/40 722551/41 722551/42 722551/43 722551/44 722551/45 722551/46
ELTN722551/36EA 86.9 EUR
ELTN722551/36 ELTN722551/37 ELTN722551/38 ELTN722551/39 ELTN722551/40 ELTN722551/41 ELTN722551/42 ELTN722551/43 ELTN722551/44 ELTN722551/45 ELTN722551/46
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Biomex Dynamics, Impulse Green
Schuhe und Stiefel
Metall- und lederfreie ESD-Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus perforierter Mikrofaser und Reflexmaterial, hautfreundlichem Textilfutter, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche, Kragenpolsterung und einer extrem flexiblen, ergonomischen Zweischichten-TPU/PU-Sohle für eine s-förmige Abroll-Linie (Biomex Dynamics).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Anatomisch geformte Einlegesohle unterstützt die natürliche Abrollbewegung des Fußes
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige ESD-Einlegesohle
  • Abriebfester Spitzenschutz
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
  • Metallfreier Durchtrittschutz
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport oder Montage sowie in Fällen, in denen die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/grün.
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC.