Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Safety-Grip, Renzo Winter
Lieferant: ELTEN
65741/36 65741/37 65741/38 65741/39 65741/40 65741/41 65741/42 65741/43 65741/44 65741/45 65741/46 65741/47 65741/48 65741/49 65741/50
ELTN65741/36EA 88.9 EUR
ELTN65741/36 ELTN65741/37 ELTN65741/38 ELTN65741/39 ELTN65741/40 ELTN65741/41 ELTN65741/42 ELTN65741/43 ELTN65741/44 ELTN65741/45 ELTN65741/46 ELTN65741/47 ELTN65741/48 ELTN65741/49 ELTN65741/50
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Safety-Grip, Renzo Winter
Schuhe und Stiefel
Strapazierfähige ESD-Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus robustem, atmungsaktivem Rindleder, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche und einer Zweischichten-PU/PU-Laufsohle Safety-Grip (3,5 mm) mit hervorragender Rutschhemmung und selbstreinigenden Eigenschaften.
  • Wärmendes Weblammfutter aus Schurwolle
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Warmvlies-Einlegesohle
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • PU-Spitzenschutz
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Extraweite Passform (XW)
Ideal für den Einsatz in kalten Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, CI