ESD-Sicherheitsschuhe für Träger mit Fußerkrankungen, 3-in-1, zum Schnüren, Dialution
Lieferant: ELTEN
725511/43 725511/44 725511/45 725511/46 725511/47 725511/48 725511/40 725511/41 725511/42 250001/40 204145/43 204145/44 250001/46 204145/42 204145/45 250001/41 250001/43 204145/41 250001/42 204145/46 204145/47 250001/44 204145/48 250001/45 250001/48 204145/40 250001/47
114-8492EA 187.9 EUR
114-8492 114-8493 114-8494 114-8495 114-8496 114-8497 114-8488 114-8490 114-8491 ELTN250001/40 ELTN204145/43 ELTN204145/44 ELTN250001/46 ELTN204145/42 ELTN204145/45 ELTN250001/41 ELTN250001/43 ELTN204145/41 ELTN250001/42 ELTN204145/46 ELTN204145/47 ELTN250001/44 ELTN204145/48 ELTN250001/45 ELTN250001/48 ELTN204145/40 ELTN250001/47
ESD-Sicherheitsschuhe für Träger mit Fußerkrankungen, 3-in-1, zum Schnüren, Dialution
Schuhe und Stiefel
Diese lederfreien ESD-Sicherheitsschuhe wurden speziell für Menschen mit Fußerkrankungen entwickelt und bestehen aus nahtlosem, hydrophobisiertem Cordura® Textilobermaterial (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend). Sie verfügen über eine vollständige Polsterung der durchgehenden Zunge und des Schuhkragens sowie eine antistatische, rutschfeste und profilierte DIALUTION Zwei-Dichten-PU/PU-Sohle (abrieb-, öl- und kraftstoffbeständig, temperaturbeständig von −20 bis 130 °C).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Innenschuh waschbar bei 60 °C für bestmögliche Hygiene
  • Zusätzliche durchgehende Einlegesohle zur Druckverteilung
  • Verstärkter Absatz
  • Stabilisierende Stollen im Mittelfußbereich
  • PU-Schutzkappe zum Schutz des Oberleders
  • Metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle aus Stoff
  • Extrabreite und besonders gut schützende Verbundstoff-Zehenkappe (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen Feuchtigkeit zu erwarten ist und die Gefahr von Stichen durch spitze und scharfe Gegenstände besteht.
Farbe: Schwarz/Grau
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); EN ISO 20345:2011; S3, SRC