Potassium-L-aspartate ≥98% (durch HPLC), weißes Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A6558-100G
A6558-1KG
A6558-25G
SIALA6558-100GEA
199
EUR
SIALA6558-100G
SIALA6558-1KG
SIALA6558-25G
Potassium-L-aspartate ≥98% (durch HPLC), weißes Pulver, Sigma-Aldrich®
Potassium-L-aspartate
Formel:
C₄H₆NO₄K |
MDL Number:
MFCD00021083 CAS-Nummer: 1115-63-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Water (by Karl Fischer) | ≤6% |
Nitrogen (anhydrous) | 8.0 - 8.4% |
Potassium (K) anhydrous | 21.0 - 24.6% |
Purity (HPLC) | ≥98% |