VWR®, Reinraumhandschuhe, weiches Nitril, unsteril, ISO 4
Lieferant: VWR Collection
112-5145EA 391 EUR
112-5145 112-5146 112-5147 112-5148 112-5150 112-5149
VWR®, Reinraumhandschuhe, weiches Nitril, unsteril, ISO 4
Handschuhe
Diese VWR®-Reinraumhandschuhe aus weichem Nitril werden aus carboxyliertem Acrylnitril-Butadien hergestellt und bieten zuverlässigen und komfortablen Handschutz bei anspruchsvollen Reinraumanwendungen.
  • Beidseitig tragbar, strukturierter Finger und Rollrand
  • Neue und einzigartige Formulierung zur Vermeidung oder Minimierung des Potentials von Typ-IV-Allergien oder Dermatitis, verursacht durch die Verwendung von Schwefel und den meisten Beschleunigern in der herkömmlichen Formulierung
  • Hohe Dehnbarkeit und weicheres Tragegefühl für zusätzlichen Komfort beim Anziehen und für eine geringere Ermüdung der Finger beim Tragen
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • Antistatisch
  • Zur einmaligen Verwendung
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 100, ISO 4, M3.5 oder höher.
Zertifizierungen: EN ISO 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016; ASTM D412; ASTM D257, ESD S11.11; FTMS 101C-4046; IEST-RP-CC005.4; Kat. III; AQL 1,5
Verpackung: 100 Handschuhe pro doppeltem Beutel, 10 Beutel pro Verpackungseinheit. Die Handschuhe sind doppelt in versiegelten Polyethylen-Reinraumbeuteln verpackt. Jeder Karton ist doppelwandig. Zur Beschriftung von Beutel und Karton wird IPA-beständige Tinte verwendet.