Industrie-Overall, AlphaTec® 1800 Ts PLUS, Modell 111
Lieferant: Ansell
WH18T-00111-07 WH18T-00111-06 WH18T-00111-04 WH18T-00111-05 WH18T-00111-08 WH18T-00111-03 WH18T-00111-02 WH18T-00111-09
113-9985EA 476 EUR
113-9985 113-9984 113-9982 113-9983 113-9986 113-9981 113-9980 113-9987
Industrie-Overall, AlphaTec® 1800 Ts PLUS, Modell 111
Einweg-Kleidung
Dieser Overall besteht aus einem leichten, atmungsaktiven, mikroporösen PE-Laminat mit einer Vlies-Innenschicht. Dieses Gewebe ist ideal für wärmere Arbeitsumgebungen und bietet eine gute Barriere gegen Sprühnebel und Feinstaub mit geringer Gefahr.
  • Dreiteilige Kapuze, getunnelte, elastische Bündchen, Fingerschlaufen, Kinnriemen
  • Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Windschutzklappe
  • Genähte und versiegelte Nähte
  • Silikonfrei
  • Kritisch für Spritzlackierungsanwendungen
  • Fusselarmes Material verringert das Kontaminationsrisikos in kritischen Bereichen
  • Optimierte Körperpassform verbessert den Tragekomfort und die Sicherheit
Typische Anwendungen sind die pharmazeutische Industrie, das Farbspritzen, der Boots- und Schiffbau sowie der Bergbau.
Gewicht: 53 g/m²
Zertifizierungen: Typ 4-B/5-B/6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5; Kat. III.
Verpackung:
Bitte beachten