Calcein AM ≥90%
Lieferant: Cayman Chemical
14948-1 14948-500
CAYM14948-1EA 225 EUR
CAYM14948-1 CAYM14948-500
Calcein AM ≥90%
Calcein AM
Calcein-AM ist ein zelldurchdringender Farbstoff, der nach dem Transport in lebende Zellen durch intrazelluläre Esterasen abgespalten und in Calcein umgewandelt wird, das die Membran nicht durchdringen kann.
  • Fluoreszenzindikator mit einem Anregungsmaximum bei 494 nm und einem Emissionsmaximum von 517 nm
  • Indikator für Zellviabilität, interzelluläre Kommunikation, Zytotoxizität oder Veränderungen der intrazellulären Calcium-, Fuorid-, Eisen- oder Quecksilberkonzentration
  • Calcein ist ein Substrat für Multidrug Resistance-associated Protein 1 (MRP1) und Multidrug-Resistance-Protein 3 (MDR3, P-Glykoprotein 3)
Calcein-AM wird zur Untersuchung dieser Resistenzproteine sowie deren Regulation verwendet.
Formel: C₄₆H₄₆N₂O₂₃
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD05861516
CAS-Nummer: 148504-34-1