Kapillarsäulen, GS-GasPro
Lieferant: Agilent
113-4302 113-4312 113-4332 113-4362
HEWL113-4302EA 502 EUR
HEWL113-4302 HEWL113-4312 HEWL113-4332 HEWL113-4362
Kapillarsäulen, GS-GasPro
Chromatographiesäulen
Diese Säulen eignen sich ideal für GC/MS.
  • Hervorragende Wahl für leichte Kohlenwasserstoffe und Schwefelgase und kann CO und CO₂ in einer einzigen Säule trennen
  • Erweiterter Temperaturbereich von – 80 bis 260/300 °C
  • Hohe Retentionsstabilität, die nicht durch Wasser beeinflusst wird
Einzigartige gebundene PLOT-Säulentechnologie.