3-Hexylthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
399051-1G
399051-5G
SIAL399051-1GEA
38
EUR
SIAL399051-1G
SIAL399051-5G
3-Hexylthiophen, Sigma-Aldrich®
3-Hexylthiophen
Formel:
C₁₀H₁₆S Siedepunkt: 60…61 °C (0.8 mmHg) Dichte: 0.9392 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00143181 CAS-Nummer: 1693-86-3 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...