2-Methylthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M84208-100G
M84208-25G
SIALM84208-100GEA
106
EUR
SIALM84208-100G
SIALM84208-25G
2-Methylthiophen, Sigma-Aldrich®
2-Methylthiophene
Formel:
C₅H₆S Siedepunkt: 113 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005451 CAS-Nummer: 554-14-3 EINECS: 209-063-0 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,II |