2-Thiophensulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Thiophene-2-sulphonyl chloride
A15553.06
A15553.14
A15553.06EA
70.3
EUR
A15553.06
A15553.14
2-Thiophensulfonylchlorid ≥97%
2-Thiophensulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 16629-19-9
Molecular Formula: C4H3ClO2S2
Formula Weight: 182.65
Flash Point:
Formel:
C₄H₃ClO₂S₂ Siedepunkt: 80…81 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 29…31 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005426 CAS-Nummer: 16629-19-9 EINECS: 240-677-1 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |