3,4-Dibromthiophen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ quality level = MQ100

247154-25G 247154-5G
SIAL247154-25GEA 236 EUR
SIAL247154-25G SIAL247154-5G
3,4-Dibromthiophen, Sigma-Aldrich®
3,4-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4.5 °C
Dichte: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005465
CAS-Nummer: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR