Hexamethylentetramin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Hexamethylenetetramine, Hexamine, Urotropine, Formin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
15614-25KG 15614-1KG
SIAL15614-25KGEA 746 EUR
SIAL15614-25KG SIAL15614-1KG
Hexamethylentetramin, Sigma-Aldrich®
Hexamethylentetramin
Formel: C₆H₁₂N₄
Molekulargewicht: 140.19 g/mol
Schmelzpunkt: 280
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 250
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006895
CAS-Nummer: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN-Nummer: 1328
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM