Hexamethylentetramin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hexamethylenetetramine, Hexamine, Urotropine, Formin
A17213.30
A17213.0B
A17213.0I
A17213.30EA
27.6
EUR
A17213.30
A17213.0B
A17213.0I
Hexamethylentetramin ≥99%
Hexamethylentetramin
Purity: 99+%
CAS No.: 100-97-0
Molecular Formula: C6H12N4
Formula Weight: 140.19
Flash Point: 250°(482°F)
Melting Point: ca 280° subl.
Beilstein Reference: 2018
Merck Reference: 14,5966
UN No.: 1328
MDL No.: MFCD00006895
Formel:
C₆H₁₂N₄ Molekulargewicht: 140.19 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 280 °C (Subl.) Dichte: 1.33 Flammpunkt: 250 °C (482 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006895 CAS-Nummer: 100-97-0 EINECS: 202-905-8 UN-Nummer: 1328 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05994 |