HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) 99+%, elektronische Qualität for the electronics industry
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexamethyldisilazane
Purity: 99+%
CAS No.: 999-97-3
Molecular Formula: C6H19NSi2
Formula Weight: 161.40
Flash Point: 8°(46°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.774
Refractive Index: 1.4080
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -78°
Boiling Point: 126°
Beilstein Reference: 635752
Merck Reference: 14,4689
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00008259
Formel:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ Siedepunkt: 126 °C Schmelzpunkt: –78 °C Dichte: 0.774 Flammpunkt: 8 °C (46 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008259 CAS-Nummer: 999-97-3 EINECS: 213-668-5 UN-Nummer: 3286 ADR: 3,II REACH-Nummer: 01-2119438176-38 Merck Index: 14,4689 |