Polyethylene melt index 25 g/10 min (190°C/2.16kg), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
428043-1KG 428043-250G
SIAL428043-1KGEA 87.4 EUR
SIAL428043-1KG SIAL428043-250G
Polyethylene melt index 25 g/10 min (190°C/2.16kg), Sigma-Aldrich®
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
Application: Injection and blow molded toys, housewares and lids.
Formel: (CH₂CH₂)n
Schmelzpunkt: 116 °C
Dichte: 0,925 g/m (25 °C)
MDL Number: MFCD00084423
CAS-Nummer: 9002-88-4