Pyrrol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1H-Pyrrole

M-Clarity™ quality level = MQ300

W338605-100G W338605-1KG W338605-5KG W338605-SAMPLE
SIALW338605-100GEA 64.5 EUR
SIALW338605-100G SIALW338605-1KG SIALW338605-5KG SIALW338605-SAMPLE
Pyrrol, Sigma-Aldrich®
Pyrrol
Formel: C₄H₅N
Siedepunkt: 130…131 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 39 °C
MDL Number: MFCD00005216
CAS-Nummer: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN-Nummer: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08198

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR