Pyrrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1H-Pyrrole
M-Clarity™ quality level = MQ200
131709-100ML
131709-25ML
131709-500ML
SIAL131709-100MLEA
89.8
EUR
SIAL131709-100ML
SIAL131709-25ML
SIAL131709-500ML
Pyrrol, Sigma-Aldrich®
Pyrrol
Formel:
C₄H₅N Siedepunkt: 130…131 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –24 °C Dichte: 0.97 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 39 °C |
MDL Number:
MFCD00005216 CAS-Nummer: 109-97-7 EINECS: 203-724-7 UN-Nummer: 1992 ADR: 3,III Merck Index: 12,08198 |