Pyrrol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1H-Pyrrole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07492.0025 8.07492.0100 8.07492.0010
8.07492.0025EA 24.5 EUR
8.07492.0025 8.07492.0100 8.07492.0010
Pyrrol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Pyrrol
Formel: C₄H₅N
Siedepunkt: 130…131 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 39 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005216
CAS-Nummer: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN-Nummer: 1992
ADR: 3 (6.1),III
Merck Index: 12,08198
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 60 g/l (20 °C)
Melting Point -24 °C
Molar Mass 67.09 g/mol
Boiling Point 130 - 131 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 8.7 hPa (20 °C)
Flash Point 39 °C
Refractive Index 1.5082 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.10 - 14.8 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 550 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid