Pyrrol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1H-Pyrrole
SB00554.1 SB00554.10 SB00554.50
MAYBSB00554.1EA 0 EUR
MAYBSB00554.1 MAYBSB00554.10 MAYBSB00554.50
Pyrrol
Pyrrol
Formel: C₄H₅N
Siedepunkt: 130…131 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 39 °C
MDL Number: MFCD00005216
CAS-Nummer: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN-Nummer: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08198