2-Mercaptopyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Thiopyrimidine
A13382.09
A13382.22
A13382.30
A13382.09EA
41
EUR
A13382.09
A13382.22
A13382.30
2-Mercaptopyrimidin ≥98%
2-Mercaptopyrimidin
Purity: 98%
CAS No.: 1450-85-7
Molecular Formula: C4H4N2S
Formula Weight: 112.15
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 107105
Formel:
C₄H₄N₂S Schmelzpunkt: ∼ 230 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006073 CAS-Nummer: 1450-85-7 EINECS: 215-917-3 |