2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
6-Aminoisocytosin, 2,4-Diamino-6-pyrimidinol, 2,4-Diaminopyrimidin-6-ol
B21240.14
B21240.22
B21240.36
B21240.14EA
34.5
EUR
B21240.14
B21240.22
B21240.36
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Purity: 96%
CAS No.: 56-06-4
Molecular Formula: C4H6N4O
Formula Weight: 126.12
Melting Point: 285-286° dec.
Merck Reference: 14,2981
MDL No.: MFCD00006098
Formel:
C₄H₆N₄O Molekulargewicht: 126.12 g/mol Schmelzpunkt: 285…286 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006098 CAS-Nummer: 56-06-4 EINECS: 200-254-4 Merck Index: 14,2981 |