2,4,6-Trifluorpyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L04404.03
L04404.06
L04404.03EA
59.4
EUR
L04404.03
L04404.06
2,4,6-Trifluorpyrimidin ≥98%
2,4,6-Trifluoropyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 696-82-2
Molecular Formula: C4HF3N2
Formula Weight: 134.06
Refractive Index: 1.4050
Boiling Point: 100-102°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00039705
Formel:
C₄HF₃N₂ Siedepunkt: 100…102 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039705 CAS-Nummer: 696-82-2 EINECS: 211-801-1 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |