2,4,6-Trichlorpyrimidin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
139490250
139491000
ACRO139490250EA
79.7
EUR
ACRO139490250
ACRO139491000
2,4,6-Trichlorpyrimidin 99%
2,4,6-Trichloropyrimidine
Formel:
C₄HCl₃N₂ Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 23…25 °C Dichte: 1,595 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >112 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006063 CAS-Nummer: 3764-01-0 EINECS: 223-183-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5690 to 1.5710 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |