5-Brompyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L14172.06 L14172.14 L14172.22
L14172.06EA 27.5 EUR
L14172.06 L14172.14 L14172.22
5-Brompyrimidin ≥98%
5-Bromopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 4595-59-9 Molecular Formula: C4H3BrN2 Formula Weight: 158.99 Melting Point: 69-74° Beilstein Reference: 107326
Formel: C₄H₃BrN₂
Siedepunkt: 168 °C (727 mmHg)
Schmelzpunkt: 69…74 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006117
CAS-Nummer: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1