4,4′-Bipyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4,4'-Bipyridine, 4,4'-Dipyridyl
SB01188.1 SB01188.50
MAYBSB01188.1EA 0 EUR
MAYBSB01188.1 MAYBSB01188.50
4,4′-Bipyridin
4,4'-Bipyridyl
Formel: C₁₀H₈N₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006416
CAS-Nummer: 553-26-4
EINECS: 209-036-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03383